Learn More
Methyl (R)-3-Hydroxybutyrate, TRC
Codice prodotto. 30471920
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471920 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30471920 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM31258010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl (R)-3-Hydroxybutanoate
CAS 3976-69-0
Formula molecolare C5 H10 O3
Quantità 10 g
Sinonimo Butanoic acid','3-hydroxy-','methyl ester','(3R)-, Butanoic acid','3-hydroxy-','methyl ester','(R)-, Butyric acid','3-hydroxy-','methyl ester','D-(-)- (8CI), (-)-(3R)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (3R)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (R)-(-)-3-Hydroxy-
InChI Formula InChI=1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
SMILES COC(=O)C[C@@H](C)O
IUPAC Name methyl (3R)-3-hydroxybutanoate
Molecular Weight (g/mol) 118.131
Peso formulazione 118.063