Learn More
Methyl (R)-(+)-lactate, 98%
Codice prodotto. 10590934 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10590934
Marca: Thermo Scientific Acros 414490250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 17392-83-5 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17392-83-5
Formula molecolare C4H8O3
Molecular Weight (g/mol) 104.11
Numero MDL MFCD00004517
InChI Key LPEKGGXMPWTOCB-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo methyl r-+-lactate, methyl d-lactate, r-methyl 2-hydroxypropanoate, methyl r-lactate, +-methyl d-lactate, methyl 2r-2-hydroxypropanoate, d-lactic acid methyl ester, methyl lactate, +, unii-45mz1t3tbv, r-methyl lactate
PubChem CID 637514
ChEBI CHEBI:74611
SMILES COC(=O)C(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl (R)-(+)-lactate
Colore Colorless
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 144.0°C to 145.0°C
Punto d'infiammabilità 49°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4120 to 1.4140
Quantità 25 g
Numero UN 3272
Gravità specifica 1.09
Condizione di rotazione specifica + 8.50 (20.00°C c=neat)
Rotazione specifica + 8.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible,hydrolyses. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,miscible with most common organic solvents
IUPAC Name methyl (2R)-2-hydroxypropanoate
Peso formulazione 104.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl (R)-(+)-lactate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.