Learn More
Methyl red, For ACS analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11492872 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492872 100 g -
11482872 25 g -
11402882 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11492872 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215254580
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Identificatori chimici
CAS 493-52-7
Formula molecolare C15H15N3O2
Molecular Weight (g/mol) 269.304
InChI Key CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 4-Dimethylaminoazobenzene-2'-carboxylic acid
PubChem CID 10303
IUPAC Name 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoic acid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl red
Nota nome For ACS analysis
Colore Red
Quantità 100 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 269.3