Learn More
Methyl Red, Pure, Water Soluble, Indicator, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10793991 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10793991 100 g 100g
10375710 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10793991 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore M/5170/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 493-52-7
Formula molecolare C15H15N3O2
Molecular Weight (g/mol) 269.304
Numero MDL 2425
InChI Key CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10303
IUPAC Name 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoic acid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifica
Punto di fusione 178°C
Peso formulazione 269.3g/mol
Imballaggio Glass Jar
Colore Red
Quantità 100 g
Forma fisica Solid