Learn More
Soluzione rossa di metilene
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11494699 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 ml
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494699 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11494699 Fornitore Reagecon N. del fornitore 1055102
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Turns red in acidic solutions and used in the MR test to indentify the presence of bacteria. Methyl Red Solution, EP Grade, Reagecon™ is a ready-to-use solution with 50mg methyl red per 100mL. It is manufactured according to Eur. Pharm. Chapter 4 (4.1.1) and prepared in an ISO 9001 facility.
Methyl Red is an azo dye that is a pH indicator that turns color in the presence of acid solutions (red in pH <4.4, yellow in pH >6.2, orange in between). It is particularly used in the MR Test for identifying enteric bacteria that produce stable acids during glucose metabolism (fermentation).
  • Prepared by mixing 50g methyl red in a mixture of 1.86mL of 0.1M sodium hydroxide and 50mL ethanol, and diluted to 100mL with water
  • Manufactured in an ISO 9001-compliant facility according to Eu. Ph. Chapter 4 (4.1.1) guidelines
  • Provided with a certificate of analysis and a label that shows the lot and expiration date
  • Ready to use reagent eliminates the time and labor of preparing precise volumetric solutions
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Dimethylamino-phenylazo)benzoic acid
CAS 493-52-7, 1310-73-2, 64-17-5, 7732-18-5
Concentrazione 50mg Methyl Red per 100mL
Imballaggio Temper evident
Formula molecolare C15H15N3O2
Certificato di analisi Yes
Variazioni di colore pH Red: pH <4.4
Yellow: pH >6.2
Orange:pH 4.4–6.2
Solvente o matrice Sodium hydroxide, alcohol and water
N. indice colori 13020
Sinonimo C.I. Acid Red 2, 2-(4-Dimethylamino-phenylazo)benzoic acid
Colore Rosso
Quantità 100 ml
Forma fisica Liquid
Peso formulazione 269.3g/mol
Grado Eu. Ph. Chapter 4(4.1.1)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • METHYL RED SOLUTION
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol