Learn More
Methyl Red Solution, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl Red Solution |
| CAS | 493-52-7 |
| Formula molecolare | C15H15N3O2 |
| Numero MDL | MFCD00002425 |
| Numero UN | 1170 |
| Beilstein | 1843037 |
| Quantità | 100 mL |
| InChI Key | CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoic acid |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methyl Red solution
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol