Learn More
Methyl Red, TRC
Codice prodotto. 30470070
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30470070 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30470070 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33306510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl red
CAS 493-52-7
Formula molecolare C15 H15 N3 O2
Quantità 10 g
Sinonimo Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]diazenyl benzoic acid
InChI Formula InChI=1S/C15H15N3O2/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2C(=O)O
IUPAC Name 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 269.3
Peso formulazione 269.1164