Learn More
Methyl Red, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl red |
| CAS | 493-52-7 |
| Formula molecolare | C15 H15 N3 O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]diazenyl benzoic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H15N3O2/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20) |
| SMILES | CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 269.3 |
| Peso formulazione | 269.1164 |