Learn More
Methyl (S)-(+)-2-oxopyrrolidine-5-carboxylate, 97%
Codice prodotto. 15489058
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15489058 5 g 5g
15487546 25 g 25g
15497546 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15489058 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H62543.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4931-66-2 | C17H14F3N3S2 | 381.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4931-66-2
Formula molecolare C17H14F3N3S2
Molecular Weight (g/mol) 381.44
Numero MDL MFCD00080931
InChI Key JLGLYOGXDCENSE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl l-pyroglutamate, methyl s-+-2-pyrrolidone-5-carboxylate, l-pyroglutamic acid methyl ester, methyl pyroglutamate, methyl 5-oxo-l-prolinate, s-methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, proline, 5-oxo-, methyl ester, methyl 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, h-pyr-ome, s-+-methyl 2-pyrrolidone-5-carboxylate
PubChem CID 78646
IUPAC Name methyl (2S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
SMILES CN=C(NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F)SCC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl (S)-(+)-2-oxopyrrolidine-5-carboxylate
Colore Yellow
Densità 1.226 g/mL
Punti di ebollizione 90°C (0.3 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C (235°F)
Indice di rifrazione 1.486
Quantità 5 g
Peso formulazione 143.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid