Learn More
Methyl (S)-3-hydroxy-3-phenylpropanoate, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10127420 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10127420 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10127420 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 414450010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl (S)-3-hydroxy-3-phenylpropanoate
Nota nome 99%
CAS 36615-45-9
Colore Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H12O3
Indice di rifrazione 1.5180 to 1.52
Numero MDL MFCD00221509
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica − 44.20 (21.00°C c=3,1,2−dichloroeth)
Rotazione specifica -44.2
Sinonimo s-methyl 3-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl s-3-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl 3s-3-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl s-3-hydroxy-3-phenylpropionate, methyl s---3-hydroxy-3-phenylpropionate, benzenepropanoic acid, b-hydroxy-, methylester, bs
InChI Key VZHHCQFCDCJKIX-VIFPVBQESA-N
SMILES COC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)O
IUPAC Name methyl (3S)-3-hydroxy-3-phenylpropanoate
Molecular Weight (g/mol) 180.2
PubChem CID 6993014
Peso formulazione 180.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Viscous Liquid