Learn More
Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10387701 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Förpackningsstorlek:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantità Imballaggio Förpackningsstorlek
10387701 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10387701 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 343860010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-02-2027
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Materiale o nome chimico Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
Nota nome 99%
CAS 53562-86-0
Colore Colorless
Densità 1.0550g/mL
Punti di ebollizione 63°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H10O3
Indice di rifrazione 1.4190 to 1.422
Numero MDL MFCD00064461
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.055
Condizione di rotazione specifica +21.5° (20°C c=neat)
Rotazione specifica + 21.5
Sinonimo methyl s-+-3-hydroxybutyrate, s-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl s-3-hydroxybutyrate, s-3-hydroxybutanoic acid methyl ester, unii-g10281a5ah, methyl 3s-3-hydroxybutanoate, butanoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, 3s, methyl-s-3-hydroxybutyrate, s-+-3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester, s-3-hydroxybutyric acid methyl ester
InChI Key LDLDJEAVRNAEBW-UHFFFAOYNA-N
SMILES COC(=O)CC(C)O
IUPAC Name methyl (3S)-3-hydroxybutanoate
Molecular Weight (g/mol) 118.13
PubChem CID 6950307
Peso formulazione 118.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.