Learn More
Methyl salicylate, 99%
Codice prodotto. 10032970 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10032970 1 L Bottiglia in vetro 1L
10194700 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10606052 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10687744 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10032970 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 220490010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 119-36-8 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-36-8
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00002214
InChI Key OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 4133
ChEBI CHEBI:31832
IUPAC Name methyl 2-hydroxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl salicylate
Punto di fusione -8°C to 7°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1825g/mL
Punti di ebollizione 222.0°C
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare 2-(HO)C6H4CO2CH3
Indice di rifrazione 1.5350 to 1.5380
Quantità 1 L
Beilstein 10,7
Indice di Merck 15,6193
Gravità specifica 1.1825
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.07 % (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in ether and chloroform, in ethanol 80 vol. %:1:2 v/v (20°C), diethyl phthalate:1:1 v/v (20°C), 1,2-propanediol:1/7 v/v (20°C)
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid