Learn More
Methyl Salicylate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16435467
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16435467 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16435467 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYY0189
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Methyl Salicylate (Wintergreen oil) is a topical analgesic and anti-inflammatory agent. Also used as a pesticide, a denaturant, a fragrance ingredient, and a flavoring agent in food and tobacco products. A systemic acquired resistance (SAR) signal in tobacco. A topical nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Methyl salicylate lactoside is a COX inhibitor.
Methyl Salicylate (Wintergreen oil) is a topical analgesic and anti-inflammatory agent. Also used as a pesticide, a denaturant, a fragrance ingredient, and a flavoring agent in food and tobacco products. A systemic acquired resistance (SAR) signal in tobacco. A topical nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Methyl salicylate lactoside is a COX inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Salicylate
CAS 119-36-8
Colore Colorless
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H8O3
Quantità 50 mg
Sinonimo Wintergreen oil
Informazioni di solubilità Ethanol : 25 mg/mL (164.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C1=CC=CC=C1O
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Peso formulazione 152.15
Grado Research
Forma fisica Oil
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only