Learn More
Methyl succinyl chloride, 97%
Codice prodotto. 10396824 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10396824 5 g Bottiglia in vetro 5g
10143194 25 g Bottiglia in vetro 25g
10644365 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10396824 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108400050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1490-25-1 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1490-25-1
Formula molecolare C5H7ClO3
Molecular Weight (g/mol) 150.56
Numero MDL MFCD00000750
InChI Key SRXOJMOGPYFZKC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 4-chloro-4-oxobutyrate, methyl 3-chloroformyl propionate, 3-carbomethoxypropionyl chloride, methyl 4-chloro-4-oxo-butanoate, 3-carbomethoxy propionyl chloride, butanoic acid, 4-chloro-4-oxo-, methyl ester, methoxycarbonylpropionyl chloride, 4-chloro-4-oxo-butanoicacimethylester, succinic acid monomethyl ester chloride, 4-chloro-4-oxobutyric acid methyl ester
PubChem CID 73888
IUPAC Name methyl 4-chloro-4-oxobutanoate
SMILES COC(=O)CCC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl succinyl chloride
Densità 1.2320g/mL
Punti di ebollizione 58°C to 65°C (3.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 73°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3O2CCH2CH2COCl
Indice di rifrazione 1.4402
Quantità 5 g
Beilstein 02, II, 553
Gravità specifica 1.232
Peso formulazione 150.56
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl succinyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.