Learn More
Methyl sulfide, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 10264790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10264790 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10071470 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10071460 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10264790 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 127760025
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 75-18-3 | C2H6S | 62.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-18-3
Formula molecolare C2H6S
Molecular Weight (g/mol) 62.13
Numero MDL MFCD00008562
InChI Key QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfide, methyl sulfide, methane, thiobis, dimethylsulfide, dimethylsulphide, methyl thioether, 2-thiapropane, dimethyl sulphide, dimethyl thioether, methylthiomethane
PubChem CID 1068
ChEBI CHEBI:17437
IUPAC Name methylsulfanylmethane
SMILES CSC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl sulfide
Punto di fusione -98.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8460g/mL
Punti di ebollizione 38.0°C
Punto d'infiammabilità −48°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.2% max. Methylmercaptan (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2S
Indice di rifrazione 1.4351
Quantità 2.5 L
Beilstein 01, 288
Fieser 02,156; 04,190; 05,260; 15,88; 16,84; 17,198
Indice di Merck 15, 3281
Gravità specifica 0.846
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 62.13
Percent Purity 99+%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl sulfide