Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl sulfone |
| Punto di fusione | 107.0°C to 111.0°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 238.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 143°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | (CH3)2SO2 |
| Quantità | 5 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Methyl sulfone