Learn More
Methyl sulfone, 98%
Codice prodotto. 11904561 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11904561 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10306820 5 g Glass Bottle 5g
10655942 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11904561 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 127780025
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 67-71-0 | C2H6O2S | 94.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-71-0
Formula molecolare C2H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 94.13
Numero MDL MFCD00007566
InChI Key HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfone, methyl sulfone, sulfonylbismethane, dimethylsulfone, dimethyl sulphone, methane, sulfonylbis, sulphonylbismethane, methylsulfone, methanesulfonylmethane, sulfonyldimethane
PubChem CID 6213
ChEBI CHEBI:9349
IUPAC Name methylsulfonylmethane
SMILES CS(C)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl sulfone
Punto di fusione 107.0°C to 111.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 238.0°C
Punto d'infiammabilità 143°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3)2SO2
Quantità 2.5 kg
Peso formulazione 94.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Identificativo prodotto
  • Methyl sulfone