Learn More
Methyl sulfoxide, 99.7+%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
18.90 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "23251" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23251" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Glass Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyl sulfoxide |
Punto di fusione | 18.4°C |
Colore | Brown to White |
Informazioni di decomposizione | >190°C |
Densità | 1.1000g/mL |
Punti di ebollizione | 189.0°C |
Quantità | 100 mL |
Punto d'infiammabilità | 87°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |