Learn More
Methyl sulfoxide, 99.7+%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10487172 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10487172 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
10659643 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10225631 1 L Flacone in vetro AcroSeal™ 1L
10545111 2.5 L Flacone in vetro AcroSeal™ 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10487172 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 348441000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.85€
    26.90€ / 100mL
    Risparmia 3.95€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC Name metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Methyl sulfoxide
Punto di fusione 18.4°C
Colore Brown to White
Informazioni di decomposizione >190°C
Densità 1.1000g/mL
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Forma fisica Powder, Needles or Crystals
Indice di rifrazione 1.4770 to 1.4800
Intervallo percentuale saggio 99.7+%
Gravità specifica 1.1
Formula lineare (CH3)2SO
Pressione del vapore 0.55mbar at 20°C
Acqua 0.005% Max.
Beilstein 01, IV, 1277
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Indice di Merck 15, 3285
Punti di ebollizione 189.0°C
Peso formulazione 78.13
Percent Purity ≥99.7%
Grado Ultrasecco su setaccio molecolare