Learn More
Methyl sulfoxide, 99.7+%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10659643 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10659643 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10487172 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
10225631 1 L Flacone in vetro AcroSeal™ 1L
10545111 2.5 L Flacone in vetro AcroSeal™ 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10659643 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 348445000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC Name metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl sulfoxide
Punto di fusione 18.4°C
Colore Brown to White
Informazioni di decomposizione >190°C
Densità 1.1000g/mL
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Powder, Needles or Crystals
Indice di rifrazione 1.4770 to 1.4800
Intervallo percentuale saggio 99.7% min. (GC)
Gravità specifica 1.1
Formula lineare (CH3)2SO
Pressione del vapore 0.55mbar at 20°C
Viscosità 1.987 mPa.s (25°C)
Acqua 0.005% Max.
Beilstein 01, IV, 1277
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Indice di Merck 15, 3285
Punti di ebollizione 189.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,acetone,chloroform,,diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Peso formulazione 78.13
Percent Purity 99.7+%
Grado Ultrasecco su setaccio molecolare