Learn More
Methyl sulfoxide, 99.7%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10571561 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
25L
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10571561 1 L Bottiglia in vetro 1L
10021310 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10665942 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10716613 5 L Plastic Drum 5L
10764261 25 L Plastic Drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10571561 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 127790010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC Name metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl sulfoxide
Punto di fusione 18.4°C
Nota nome 99.7%
Densità 1.1000g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4770 to 1.4800
Intervallo percentuale saggio 99.7%
Gravità specifica 1.1
Formula lineare (CH3)2SO
Viscosità 1.987 mPa.s (25°C)
Acqua 0.2% max.
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Punti di ebollizione 189.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Peso formulazione 78.13
Percent Purity 99.7%
Grado Pure