Learn More
Methyl sulfoxide, 99.8+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10043530 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10043530 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10562841 1 L Bottiglia in vetro 1L
10774923 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10022923 25 L Metal Drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10043530 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 295522500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.55€
    33.00€ / 250mL
    Risparmia 2.55€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC Name metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl sulfoxide
Punto di fusione 18.4°C
Acidità 0.04mg KOH/g max.
Densità 1.1000g/mL
Quantità 250 mL
Punto d'infiammabilità 87°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquid at 20°C
Indice di rifrazione 1.4770 to 1.4800
Residuo dopo l'evaporazione 0.003% max.
Intervallo percentuale saggio 99.8+%
Gravità specifica 1.1
Formula lineare (CH3)2SO
Viscosità 1.987 mPa.s (25°C)
Acqua 0.1% max.
Beilstein 01, IV, 1277
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Indice di Merck 15, 3285
Punti di ebollizione 189.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Peso formulazione 78.13
Percent Purity ≥99.8%
Grado Ultrapuro