Learn More
Methyl sulfoxide, 99.8+%, for HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl sulfoxide |
| Punto di fusione | 18.4°C |
| Nota nome | For HPLC |
| Densità | 1.1000g/mL |
| Quantità | 2.5 L |
| Punto d'infiammabilità | 87°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Indice di rifrazione | 1.4770 to 1.4800 |
| Intervallo percentuale saggio | 99.8% min. (GC) |
| Gravità specifica | 1.1 |
| Vedi altri risultati |