Learn More
Methyl sulfoxide, 99.8+%, for HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10041304 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10041304 1 L 1L
10001354 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10041304 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 397600010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 67-68-5 | Molecular Formula: C2H6OS | Molecular Weight: 78.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC Name metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl sulfoxide
Punto di fusione 18.4°C
Nota nome For HPLC
Densità 1.1000g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 87°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4770 to 1.4800
Intervallo percentuale saggio 99.8% min. (GC)
Gravità specifica 1.1
Formula lineare (CH3)2SO
Viscosità 1.987 mPa.s (25°C)
Indice di Merck 153285
Punti di ebollizione 189.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,acetone,chloroform,,diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Peso formulazione 78.13
Percent Purity ≥99.8%
Grado HPLC