Learn More
Methyl sulfoxide, 99.9+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10187650 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
EcoSafPak™ Plastic Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10187650 500 mL EcoSafPak™ Plastic Bottle 500mL
10343372 1 L Plastic Bottle 1L
10722164 2.5 L Plastic Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10187650 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 414885000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.85€
    64.90€ / 500mL
    Risparmia 1.95€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC Name metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl sulfoxide
Punto di fusione 18.4°C
CAS min. % 99.9
Colore Colorless
CAS max % 100.0
Informazioni di decomposizione >190°C
Densità 1.1000g/mL
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 87°C
Imballaggio EcoSafPak™ Plastic Bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4770 to 1.4800
Residuo dopo l'evaporazione 0.01% max.
Intervallo percentuale saggio 99.9+%
Gravità specifica 1.1
Acido titolabile 0.001 meq/g max.
Formula lineare (CH3)2SO
Pressione del vapore Vapor Pressure: 0.55mbar at 20°C
Viscosità 1.987 mPa.s (25°C)
Acqua 0.1% max. (Coulometric)
Beilstein 01, IV, 1277
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Indice di Merck 15, 3285
Punti di ebollizione 189.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Peso formulazione 78.13
Percent Purity ≥99.9%
Grado Reagente ACS