Learn More
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, with 0.03% TMS, in 0.75 ml ampoules, 99.9 atom% D
Codice prodotto. 10214991 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 0.75 mL
Dimensione della confezione:
7.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10214991 10 x 0.75 mL 7.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10214991 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 352540075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    96.20€ / 7.5mL
    Risparmia 9.80€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Sulfoxide-d6
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.9 atom% D
Densità 1.1900g/mL
Deuterio (D) 99.85% min.
Punto d'infiammabilità 88°C
Gravità specifica 1.19
Viscosità 2.4 mPa.s (20°C)
Acqua 0.03% max. (Coulometric)
Quantità 10 x 0.75 mL
CAS 2206-27-1
Punto di fusione 20.2°C
Punti di ebollizione 190.0°C
Formula molecolare C2H6OS
Formula lineare (CD3)2SO
Numero MDL MFCD00002090
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Sinonimo dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methane
Molecular Weight (g/mol) 84.17
PubChem CID 75151
Peso formulazione 84.18
Grado NMR