Learn More
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, 99.9 atom% D, AcroSeal™
Codice prodotto. 10517264 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10517264 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10517264 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 426941000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.00€
    315.00€ / 100mL
    Risparmia 10.00€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl sulfoxide-d6
Nota nome For NMR, 99.9 atom% D
CAS 2206-27-1
Punto di fusione 20.2°C
Colore Colorless
Densità 1.1900g/mL
Punti di ebollizione 190.0°C
Punto d'infiammabilità 88°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C2H6OS
Numero MDL MFCD00002090
Quantità 100 mL
Gravità specifica 1.19
Sinonimo dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methane
Molecular Weight (g/mol) 84.17
PubChem CID 75151
Viscosità 2.4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 84.18
Grado NMR
Forma fisica Liquid