Learn More
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, contains 0.03% TMS, 99.8 atom% D
Codice prodotto. 16338196 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
25 mL
50 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10mL
25mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
16338196 25 mL Glass Bottle 25mL
10190512 10 mL Glass Bottle 10mL
10059041 50 mL Glass Bottle 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16338196 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 360000250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    137.00€ / 25mL
    Risparmia 13.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2206-27-1
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 84.17
Numero MDL MFCD00002090
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Sinonimo dmso-d6, dimethyl sulfoxide-d6, deuterated dmso, dimethylsulfoxide-d6, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3-, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide, methane-d3, sulfinylbis
PubChem CID 75151
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl sulfoxide-d6
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.8 atom%D
Densità 1.1900 g/mL
Deuterio (D) 99.75% min.
Punto d'infiammabilità 88°C
Imballaggio Glass Bottle
Gravità specifica 1.19
Viscosità 2.4 mPa.s (20°C)
Acqua 0.03% max. (Coulometric)
Quantità 25 mL
Punto di fusione 20.2°C
Punti di ebollizione 190.0°C
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
IUPAC Name (²H₃)methanesulfinyl(²H₃)methane
Peso formulazione 84.18
Grado NMR