Learn More
Methyl Syringate, TRC
Codice prodotto. 30011176
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
100mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011176 100 mg 100mg
30007911 100 g 100g
30006594 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011176 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM266325100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 884-35-5
Formula molecolare C10H12O5
Molecular Weight (g/mol) 212.2
Sinonimo 4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-benzoic Acid Methyl Ester, Syringic Acid Methyl Ester, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic Acid Methyl Ester, DeniLite II Assist, Methyl 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoate, Methyl 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate, Methyl Syringate, NSC 16946, NSC 611398, Novoprime F 258
IUPAC Name methyl 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate
SMILES O=C(OC)C1=CC(OC)=C(O)C(OC)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Syringate
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H12O5/c1-13-7-4-6(10(12)15-3)5-8(14-2)9(7)11/h4-5,11H,1-3H3
Peso formulazione 212.0685