Learn More
Methyl-Tert-Butyl Ether, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10376330 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
HDPE Plastic Bottle
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
500mL
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10376330 2.5 L Amber glass bottle 2.50L
10263960 500 mL Amber glass bottle 500mL
10154953 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.50L
10131960 5 L HDPE Plastic Bottle 5L
10428990 25 L Metal can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10376330 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore M/4494/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.15€
    70.40€ / 2.5L
    Risparmia 13.75€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
C5H12O, CAS Number-1634-04-4, methyl t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane, methyl tert-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-t-butyl ether, mtbe, methyl tertiary-butyl ether, methyl-tert-butyl ether, tert-butyl methyl ether, t-butyl methyl ether, 5L, 54 deg.C, CHEBI:27642, Colorless
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1634-04-4
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL 8812
InChI Key BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC Name 2-metossi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC
Specifica
Punto di fusione -110°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 54°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 2.5 L
Peso formulazione 88.15g/mol
Pressione del vapore 268mbar at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl methyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.