Learn More
Methyl-Tert-Butyl Ether, for HPLC, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10273960 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10273960 2.5 L Amber glass bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10273960 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore M/4496/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00€
    167.00€ / 2.5L
    Risparmia 36.00€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
C5H12O, CAS Number-1634-04-4, mtbe, methyl tert-butyl ether, methyl t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane, methyl-tert-butyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-t-butyl ether, tert-butyl methyl ether, t-butyl methyl ether, 2.5L, 54 deg.C, CHEBI:27642, Colorless
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 1634-04-4
Punto di fusione -110°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 54°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C5H12O
Numero MDL 8812
Quantità 2.5 L
Sinonimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
InChI Key BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC
IUPAC Name 2-metossi-2-metilpropano
Molecular Weight (g/mol) 88.15
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Peso formulazione 88.15g/mol
Pressione del vapore 268mbar at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl methyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl tert-butyl ether