Learn More
Methyl tert-Butyl Ether, ULTRA RESI-ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15558514 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15558514 1 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15558514 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 904302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.38€
    250.89€ / pezzi 1
    Risparmia 148.49€
    37% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-06-2027
High purity solvents and salts developed for organic residue extraction/concentration procedures
    For use in Gas Chromatography (GC), Organic Residue Analysis; For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
Identificatori chimici
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
InChI Key BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC Name 2-metossi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl tert-Butyl Ether
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità −27.00°C
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 0.74kg
Peso formulazione 88.15
Grado ULTRA RESI-ANALYZED