Learn More
Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate, 95%
Codice prodotto. 10481440 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10481440 5 g Bottiglia in vetro 5g
10352450 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10481440 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 434290050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4160-61-6 | C7H10O3S | 174.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4160-61-6
Formula molecolare C7H10O3S
Molecular Weight (g/mol) 174.22
InChI Key MCUXKFHPGMEIIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 4-oxotetrahydro-2h-thiopyran-3-carboxylate, methyl tetrahydro-4-oxo-2h-thiopyran-3-carboxylate, methyl 4-oxotetrahydrothiopyran-3-carboxylate, 2h-thiopyran-3-carboxylic acid, tetrahydro-4-oxo-, methyl ester, methyl4-oxotetrahydro-2h-thiopyran-3-carboxylate, methyl-4-oxotetrahydro-2h-thiopyran-3-carboxylate, 2,3,5,6-tetrahydro-3-carbomethoxythiopyran-4-one, 4-oxotetrahydro-2h-thiopyran-3-carbonsauremethylester, 4-oxotetrahydro-2h-thiopyran-3-carboxylic acid methyl ester, 4-oxo-tetrahydro-thiopyran-3-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 10374916
IUPAC Name methyl 4-oxothiane-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1CSCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 134°C (10.0 Torr)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 174.22
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid or Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.