Learn More
Methyl Thiocyanate, TRC
Codice prodotto. 30478237
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478237 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30478237 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33131010ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Thiocyanate
CAS 556-64-9
Formula molecolare C2H3NS
Quantità 10 mL
Sinonimo Methyl Sulfocyanate, Methyl Thiocyanate, NSC 9368, Thiocyanic Acid Methyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C2H3NS/c1-4-2-3/h1H3
SMILES CSC#N
IUPAC Name methyl thiocyanate
Molecular Weight (g/mol) 73.12
Peso formulazione 72.9986