Learn More
Methyl thioglycolate, 98%
Codice prodotto. 10041520 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10041520 500 g Bottiglia in vetro 500g
10413965 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10041520 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148885000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2365-48-2 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2365-48-2
Formula molecolare C3H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 106.14
Numero MDL MFCD00004873
InChI Key MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl thioglycolate, methyl mercaptoacetate, methyl 2-mercaptoacetate, methylthioglycolate, thioglycolic acid methyl ester, acetic acid, mercapto-, methyl ester, methanethiol, methoxy, usaf ek-7119, thioglykolsaeure-methylester, unii-o1608la9el
PubChem CID 16907
IUPAC Name methyl 2-sulfanylacetate
SMILES COC(=O)CS
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Thioglycolate
Punto di fusione -24°C
Colore Colorless
Densità 1.1870g/mL
Punti di ebollizione 156°C to 159°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 56°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Iodimetry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HSCH2CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4640 to 1.467
Quantità 500 g
Gravità specifica 1.187
Informazioni di solubilità Solubility in water: 40g/l water (20°C)
Peso formulazione 106.14
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl thioglycolate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.