Learn More
Methyl thiosalicylate, 97%
Codice prodotto. 11442030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11442030 5 g 5g
11452030 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11442030 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H28400.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4892-02-8 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4892-02-8
Numero MDL MFCD00060678
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl thiosalicylate
Densità 1.223
Punti di ebollizione 98°C to 100°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula molecolare C8H7ClO2
Indice di rifrazione 1.592
Quantità 5 g
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo 3-chloroanisaldehyde, 3-chloro-p-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-4-methoxy, 3-chloro-4-methoxybenzenecarbaldehyde, 3-chloro-4-methoxy-benzaldehyde, pubchem2638, acmc-1ap2w, 3-chloro-4-methoxybenzaldehyde
InChI Key WYVGYYIZXPXHAZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=O)Cl
IUPAC Name 3-chloro-4-methoxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 170.59
PubChem CID 78619
Peso formulazione 168.21
Percent Purity 97%