Learn More
Methyl thiosalicylate, 97%
Codice prodotto. 11452030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11452030 25 g 25g
11442030 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11452030 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H28400.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4892-02-8 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4892-02-8
Numero MDL MFCD00060678
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl thiosalicylate
Densità 1.223
Punti di ebollizione 98°C to 100°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula molecolare C8H8O2S
Indice di rifrazione 1.592
Quantità 25 g
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo methyl thiosalicylate, methyl 2-mercaptobenzoate, methyl o-mercaptobenzoate, usaf ma-15, benzoic acid, 2-mercapto-, methyl ester, methyl-o-mercaptobenzoate, methyl-2-mercaptobenzoate, benzoic acid, o-mercapto-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl thiophenol, 2-mercaptobenzoic acid methyl ester
InChI Key BAQGCWNPCFABAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1S
IUPAC Name methyl 2-sulfanylbenzoate
Molecular Weight (g/mol) 168.21
PubChem CID 21009
Peso formulazione 168.21
Percent Purity 97%