Learn More
Methyl trans-2-pentenoate, 95%
Codice prodotto. 10662192 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10662192
Marca: Thermo Scientific 329720050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 15790-88-2 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15790-88-2
Formula molecolare C6H10O2
Molecular Weight (g/mol) 114.14
Numero MDL MFCD00137611
InChI Key MBAHGFJTIVZLFB-SNAWJCMRSA-N
Sinonimo methyl 2-pentenoate, methyl trans-2-pentenoate, methyl 2e-pent-2-enoate, 2-pentenoic acid, methyl ester, 2-pentenoic acid, methyl ester, e, methyl 3-ethylacrylate, methyl 2-transpentenoate, methyl 2-trans-pentenoate, methyl e-2-pentenoate, trans-methyl pent-2-enoate
PubChem CID 5364718
SMILES CC\C=C\C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl trans-2-pentenoate
Nota nome 95%
Colore Colorless
Punto d'infiammabilità 20°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Indice di rifrazione 1.4300 to 1.4320
Quantità 5 g
IUPAC Name methyl (2E)-pent-2-enoate
Peso formulazione 114
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl trans-2-pentenoate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.