Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl tricosanoate |
| Punto di fusione | 53°C |
| Punto d'infiammabilità | >113°C |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3(CH2)21CO2CH3 |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 368.64 |
| Percent Purity | 99+% |
Sicurezza e movimentazione
- Methyl tricosanoate