Learn More
Methyl trifluoromethanesulfonate, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11346281 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11346281 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11346281 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 415011000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 333-27-7 | Molecular Formula: C2H3F3O3S | Molecular Weight: 164.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 333-27-7
Formula molecolare C2H3F3O3S
Molecular Weight (g/mol) 164.10
Numero MDL MFCD00000409
InChI Key OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl triflate, methyl trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, methyl ester, triflate ester, methyl trifluoromethane sulfonate, trifluoromethanesulfonic acid methyl ester, unii-7b25z22epv, ccris 1158, methyltrifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, methyl ester
PubChem CID 9526
IUPAC Name methyl trifluoromethanesulfonate
SMILES COS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl trifluoromethanesulfonate
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4500g/mL
Punti di ebollizione 95.0°C
Punto d'infiammabilità 38°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3SO3CH3
Indice di rifrazione 1.3250 to 1.3270
Quantità 100 g
Fieser 06,406; 12,329; 13,327; 17,191
Indice di Merck 15,6204
Gravità specifica 1.45
Peso formulazione 164.11
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl trifluoromethanesulfonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.