Learn More
Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11995801 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11995801 500 g Glass Bottle 500g
10664842 25 g Bottiglia in vetro 25g
10702791 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11995801 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 169565000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 2605-67-6 | C21H19O2P | 334.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2605-67-6
Formula molecolare C21H19O2P
Molecular Weight (g/mol) 334.36
Numero MDL MFCD00008455
InChI Key NTNUDYROPUKXNA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl triphenylphosphoranylidene acetate, carbomethoxymethylene triphenylphosphorane, methyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, methyl ester, methyl triphenylphosphoranylideneacetate, triphenylphosphoranylidene acetic acid methyl ester, triphenyl carbomethoxymethylene phosphorane, methoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, acetic acid, 2-triphenylphosphoranylidene-, methyl ester
PubChem CID 17453
IUPAC Name methyl 2-(triphenyl-$l^{5}-phosphanylidene)acetate
SMILES COC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
Punto di fusione 164.0°C to 169.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 2% max. triphenylphosphine+ triphenylphosphine oxide (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (C6H5)3P=CHCO2CH3
Quantità 500 g
Fieser 01,112; 01,1081; 08,456; 09,426; 10,363; 13,277
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 334.34
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.