Learn More
Methyl(triphenylphosphoranylidene)acetate, TRC
Codice prodotto. 30465325
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30465325 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30465325 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3310005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS 2605-67-6
Formula molecolare C21 H19 O2 P
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C21H19O2P/c1-23-21(22)17-24(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-17H,1H3
SMILES COC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name methyl 2-(triphenyl-λ^{5}-phosphanylidene)acetate
Molecular Weight (g/mol) 334.35
Peso formulazione 334.1123