Learn More
Methyl undecanoate, 99%
Codice prodotto. 11362296
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11362296 25 g 25g
11352296 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11362296 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05939.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1731-86-8 | C12H24O2 | 200.322 g/mol
Methyl undecanoate is used as plasticizer in polymers. It is used as fragrance agent in aroma and flavor Chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyl undecanoate is used as plasticizer in polymers. It is used as fragrance agent in aroma and flavor Chemicals.
Solubility
Soluble in ethanol, and ether. Insoluble in water.
Notes
Store at -20°C. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1731-86-8
Formula molecolare C12H24O2
Molecular Weight (g/mol) 200.322
Numero MDL MFCD00008957
InChI Key XPQPWPZFBULGKT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo undecanoic acid methyl ester, undecanoic acid, methyl ester, methyl n-undecanoate, unii-k67yz97w6c, undecanoic acid methylester, n-undecanoic acid methyl ester, methyl undecanoate, acmc-209e5z, undecanoic acid, methylester, 3-02-00-00858 beilstein handbook reference
PubChem CID 15607
ChEBI CHEBI:87527
IUPAC Name methyl undecanoate
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl undecanoate
Punto di fusione -10°C
Densità 0.871
Punti di ebollizione 246°C to 248°C
Punto d'infiammabilità 109°C (228°F)
Indice di rifrazione 1.429
Quantità 25 g
Beilstein 1762129
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,and ether. Insoluble in water.
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl undecanoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.