Learn More
Methyl Undecanoate, TRC
Codice prodotto. 30467078
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30467078 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30467078 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM22554010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Undecanoic Acid Methyl Ester
CAS 1731-86-8
Formula molecolare C12 H24 O2
Quantità 10 g
Sinonimo Undecanoic acid, methyl ester, Methyl n-undecanoate, Methyl undecanoate, Undecanoic acid methyl ester
InChI Formula InChI=1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3-11H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)OC
IUPAC Name methyl undecanoate
Molecular Weight (g/mol) 200.32
Peso formulazione 200.1776