Learn More
Methyl valerate, 99%
Codice prodotto. 11476596
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11476596 500 g 500g
11466596 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11476596 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24828.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 624-24-8 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 624-24-8
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00009478
InChI Key HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl valerate, pentanoic acid, methyl ester, methyl n-valerate, methyl valerianate, valeric acid, methyl ester, valeric acid methyl ester, unii-zw21jjj9vn, pentanoic acid methyl ester, fema no. 2752, zw21jjj9vn
PubChem CID 12206
IUPAC Name methyl pentanoate
SMILES CCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl valerate
Punto di fusione -91°C
Densità 0.885
Punti di ebollizione 126°C to 128°C
Punto d'infiammabilità 22°C (71°F)
Indice di rifrazione 1.397
Quantità 500 g
Numero UN UN3272
Beilstein 1741905
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 99%