Learn More
Methyl valerate, 99%
Codice prodotto. 10301351 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10301351 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10301351 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 415050250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 624-24-8 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl valerate
Nota nome 99%
Acidità 1mg KOH/g max.
CAS 624-24-8
Colore Colorless
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 126°C
Punto d'infiammabilità 29°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H12O2
Formula lineare CH3(CH2)3COOCH3
Indice di rifrazione 1.3965 to 1.3985
Numero MDL MFCD00009478
Quantità 25 g
Beilstein 02, 301
Gravità specifica 0.89
Sinonimo methyl valerate, pentanoic acid, methyl ester, methyl n-valerate, methyl valerianate, valeric acid, methyl ester, valeric acid methyl ester, unii-zw21jjj9vn, pentanoic acid methyl ester, fema no. 2752, zw21jjj9vn
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
InChI Key HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC(=O)OC
IUPAC Name methyl pentanoate
Molecular Weight (g/mol) 116.16
PubChem CID 12206
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl valerate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.