Learn More
Methyl Valerimidate-d9 Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30465163
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30465163 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30465163 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33852710MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Valerimidate-d9 Hydrochloride
CAS 1030939-72-0
Formula molecolare C6H5D9ClNO
Quantità 10 mg
Sinonimo Pentanimidic-d9 Acid Methyl Ester Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C6H13NO.ClH/c1-3-4-5-6(7)8-2;/h7H,3-5H2,1-2H3;1H/i1D3,3D2,4D2,5D2;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=N)OC
IUPAC Name methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanimidate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 160.69
Peso formulazione 160.1329