Learn More
Methyl vanillate, 99%
Codice prodotto. 10310214 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10310214 100 g Bottiglia in vetro 100g
10136130 5 g Bottiglia in vetro 5g
10002050 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10310214 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 160301000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3943-74-6 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3943-74-6
Formula molecolare C9H10O4
Molecular Weight (g/mol) 182.18
Numero MDL MFCD00008438
InChI Key BVWTXUYLKBHMOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl vanillate, methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, vanillic acid, methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid methyl ester, methylvanillate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester, vanillic acid methyl ester, unii-2hxg8qso3d, 2hxg8qso3d, vxx
PubChem CID 19844
ChEBI CHEBI:46477
IUPAC Name methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl vanillate
Punto di fusione 64.0°C to 67.0°C
Colore Beige to Yellow
Punti di ebollizione 285.0°C to 287.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H3(OCH3)CO2CH3
Quantità 100 g
Beilstein 10, 396
Peso formulazione 182.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder or Granules
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl vanillate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.