Learn More
Methyl Vanillate, TRC
Codice prodotto. 30477218
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30477218 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30477218 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33849010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Vanillate
CAS 3943-74-6
Formula molecolare C9H10O4
Quantità 10 g
Sinonimo 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl Ester Vanillic Acid, 4-Hydroxy-3-methoxy Methyl Benzoate, 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate, Methyl vanillate, NSC 74385
InChI Formula InChI=1S/C9H10O4/c1-12-8-5-6(9(11)13-2)3-4-7(8)10/h3-5,10H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC Name methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Peso formulazione 182.0579