Learn More
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Methyl vinyl ketone |
| Colore | Brown to Colorless |
| Densità | 0.8640g/mL |
| Punti di ebollizione | 80.0°C |
| Punto d'infiammabilità | −7°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | ca. 95% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | H2C=CHCOCH3 |
| Indice di rifrazione | 1.4100 to 1.4120 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Methyl vinyl ketone, stabilized
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H300-Letale se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H330-Letale se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Hydroquinone, Acetic acid,Methyl vinyl ketone